Principaux documents
SY3H304528BA
Synthonix Corporation
5-Bromoquinoline-8-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.07
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-8-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5BrN2/c11-9-4-3-7(6-12)10-8(9)2-1-5-13-10/h1-5H
Clé InChI
DAYKHFAZOORREQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/32090.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/32090.html