Principaux documents
SY3H30324DB6
Synthonix Corporation
Tributyl(2-methoxyethynyl)stannane tech grade
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.11
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tributyl(methoxyethynyl)stannane
Inchi Code
1S/3C4H9.C3H3O.Sn/c4*1-3-4-2;/h3*1,3-4H2,2H3;2H3;
Clé InChI
YSJYWUMTKCDPSN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
50-60%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/9921.html
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9921.html