Principaux documents
SY3H30324D9E
Synthonix Corporation
tert-butyl (2R,5S)-2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl (2R,5S)-2,5-dimethyl-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-8-7-13(9(2)6-12-8)10(14)15-11(3,4)5/h8-9,12H,6-7H2,1-5H3/t8-,9+/m0/s1
Clé InChI
PGZCVLUQTJRRAA-DTWKUNHWSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/31865.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/31865.html