Principaux documents
SY3H30324D92
Synthonix Corporation
1-Bromo-2-(cyclopropylmethoxy)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.1
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-2-(cyclopropylmethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c11-9-3-1-2-4-10(9)12-7-8-5-6-8/h1-4,8H,5-7H2
Clé InChI
IIXPTSUWKTZRRW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5006.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/5006.html