Principaux documents
SY3H11AB1F7C
Synthonix Corporation
3-Bromo-5,6,7,8-tetrahydro-1,7-naphthyridine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-bromo-5,6,7,8-tetrahydro-1,7-naphthyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9BrN2.2ClH/c9-7-3-6-1-2-10-5-8(6)11-4-7;;/h3-4,10H,1-2,5H2;2*1H
Clé InChI
BCOZQULMJVQNJO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/31695.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/31695.html