Principaux documents
SY3H11AB1F4D
Synthonix Corporation
2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-6-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.62
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-azabicyclo[2.2.1]heptan-6-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO.ClH/c8-6-2-4-1-5(6)7-3-4;/h4-8H,1-3H2;1H
Clé InChI
HTTUWXPQGHCWCO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/31041.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/31041.html