Principaux documents
SY3H11AB1F46
Synthonix Corporation
3-Chloro-N-[(4-methoxyphenyl)methoxy]propanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.69
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-chloro-N-((4-methoxybenzyl)oxy)propanamide
Inchi Code
1S/C11H14ClNO3/c1-15-10-4-2-9(3-5-10)8-16-13-11(14)6-7-12/h2-5H,6-8H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
OVNGWUOHTOPTKJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/6291.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/6291.html