Principaux documents
SY3786986572
Synthonix Corporation
bicyclo[2.2.1]heptane-1,4-diamine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.12
Numéro MDL:
Iupac Name
bicyclo[2.2.1]heptane-1,4-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c8-6-1-2-7(9,5-6)4-3-6;;/h1-5,8-9H2;2*1H
Clé InChI
GUDLRYJIDRCXEJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/27518.html