Principaux documents
SY3638138163
Synthonix Corporation
2-[(Tributylstannyl)methoxy]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(2-((tributylstannyl)methoxy)ethyl)isoindoline-1,3-dione
Inchi Code
1S/C11H10NO3.3C4H9.Sn/c1-15-7-6-12-10(13)8-4-2-3-5-9(8)11(12)14;3*1-3-4-2;/h2-5H,1,6-7H2;3*1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
GGNIHSRJILGMKY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/7918.html
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7918.html