Principaux documents
SY3514242520
Synthonix Corporation
1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.67
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)cyclopropanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FNO.ClH/c1-13-9-3-2-7(6-8(9)11)10(12)4-5-10;/h2-3,6H,4-5,12H2,1H3;1H
Clé InChI
LVWJHCRKPFDRBB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/30172.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/30172.html