Principaux documents
SY3514242492
Synthonix Corporation
3-(2-chloropyrimidin-4-yl)-1-methyl-1H-indole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.7
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2-chloropyrimidin-4-yl)-1-methyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C13H10ClN3/c1-17-8-10(9-4-2-3-5-12(9)17)11-6-7-15-13(14)16-11/h2-8H,1H3
Clé InChI
IIBWXYHPBMUNJP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/16140.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/16140.html