Principaux documents
SY3514242433
Synthonix Corporation
2,6-diazaspiro[3.4]octan-5-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.62
Numéro MDL:
Iupac Name
2,6-diazaspiro[3.4]octan-5-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.ClH/c9-5-6(1-2-8-5)3-7-4-6;/h7H,1-4H2,(H,8,9);1H
Clé InChI
DIAPMTWSLPSUAM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/30082.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/30082.html