Principaux documents
SY3514242364
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[(1R,2R,5S)-5-(dimethylcarbamoyl)-2-hydroxycyclohexyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.37
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl ((1R,2R,5S)-5-(dimethylcarbamoyl)-2-hydroxycyclohexyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H26N2O4/c1-14(2,3)20-13(19)15-10-8-9(6-7-11(10)17)12(18)16(4)5/h9-11,17H,6-8H2,1-5H3,(H,15,19)/t9-,10+,11+/m0/s1
Clé InChI
LSKOADYNXKBDTP-HBNTYKKESA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/30004.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/30004.html