Principaux documents
SY3514242160
Synthonix Corporation
ethyl bicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.21
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl bicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14O2/c1-2-11-9(10)8-4-6-3-7(6)5-8/h6-8H,2-5H2,1H3
Clé InChI
KJGNDKYUUHJMKE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/29680.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29680.html