Principaux documents
SY3514242132
Synthonix Corporation
tert-butyl N-(1-ethylcyclopropyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.27
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1-ethylcyclopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-5-10(6-7-10)11-8(12)13-9(2,3)4/h5-7H2,1-4H3,(H,11,12)
Clé InChI
HJCUGNASXQFIGX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29638.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29638.html