Principaux documents
SY3514241840
Synthonix Corporation
5-methyl-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-7-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.16
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methyl-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-11-4-5(8(12)13)6-7(11)10-3-2-9-6/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
LNTXTPZUGLUCLS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/20195.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20195.html