Principaux documents
SY3514241803
Synthonix Corporation
tert-butyl 7-amino-2- azaspiro[4.4]nonane-2- carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.35
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 7-amino-2-azaspiro[4.4]nonane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-7-6-13(9-15)5-4-10(14)8-13/h10H,4-9,14H2,1-3H3
Clé InChI
BHCQMFFWISUOHK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://synthonix.com/18779.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/18779.html