Principaux documents
SY3465085191
Synthonix Corporation
Sodium 2-(3-chloropyrazin-2-yl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.55
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
sodium 2-(3-chloropyrazin-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O2.Na/c7-6-4(3-5(10)11)8-1-2-9-6;/h1-2H,3H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
Clé InChI
RMTAAEPFBBKWDD-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/27650.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/27650.html