Principaux documents
SY3465085137
Synthonix Corporation
3-(prop-2-en-1-yl)azetidine; trifluoroacetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-allylazetidine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H11N.C2HF3O2/c1-2-3-6-4-7-5-6;3-2(4,5)1(6)7/h2,6-7H,1,3-5H2;(H,6,7)
Clé InChI
VQWLDBPVYSBGKF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/20750.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20750.html