Principaux documents
SY3465084412
Synthonix Corporation
n-(3-bromo-1-methyl-1h-indazol-6-yl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.11
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(3-bromo-1-methyl-1H-indazol-6-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H10BrN3O/c1-6(15)12-7-3-4-8-9(5-7)14(2)13-10(8)11/h3-5H,1-2H3,(H,12,15)
Clé InChI
XZGZCDKSOAWLGJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/27223.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/27223.html