Principaux documents
SY3465084410
Synthonix Corporation
3-bromo-1-{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}-1h-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-bromo-1-((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H18BrN3OSi/c1-20(2,3)5-4-19-10-18-9-13(15)12-6-11(7-16)8-17-14(12)18/h6,8-9H,4-5,10H2,1-3H3
Clé InChI
DVBYYIKHTKWJQJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/27218.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/27218.html