Principaux documents
SY3465084199
Synthonix Corporation
tert-butyl 3-hydroxy-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxy-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-6-4-5-11(15,7-12)8-13/h13,15H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
BZUJNOSCUZJLSA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/19445.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/19445.html