Principaux documents
SY3465084182
Synthonix Corporation
tert-butyl 7-oxo-2-azaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.31
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 7-oxo-2-azaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-8-13(9-14)6-4-10(15)5-7-13/h4-9H2,1-3H3
Clé InChI
KHCPHQZPEYFYRA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/19056.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/19056.html