Principaux documents
SY3432450713
Synthonix Corporation
(S)-1-Boc-2-(bromomethyl)azetidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.14
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (S)-2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H16BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(11)6-10/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-/m0/s1
Clé InChI
YDUBHKXBYBMWRH-ZETCQYMHSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14504.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14504.html