Principaux documents
SY3432450561
Synthonix Corporation
8-Azaspiro[bicyclo[3.2.1]octane-3,2'-[1,3]dioxolane]
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(1R,5S)-8-azaspiro[bicyclo[3.2.1]octane-3,2'-[1,3]dioxolane]
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c1-2-8-6-9(5-7(1)10-8)11-3-4-12-9/h7-8,10H,1-6H2
Clé InChI
AGYAUTGGRPUPMR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/13215.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/13215.html