Principaux documents
SY3432450455
Synthonix Corporation
exo-8-Oxabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(1R,3s,5S)-8-oxabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
Inchi Code
1S/C7H12O2/c8-5-3-6-1-2-7(4-5)9-6/h5-8H,1-4H2/t5-,6-,7+
Clé InChI
CSGTZGMKSPXFEQ-POBXSPIYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/13633.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/13633.html