Principaux documents
SY3432450292
Synthonix Corporation
2-Chloro-3-methoxyaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.6
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-3-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H8ClNO/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
ZWPVZYDSURGWSY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/15640.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/15640.html