Principaux documents
SY3432450021
Synthonix Corporation
5,7-Dichloro-2-methyl-2H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.03
Numéro MDL:
Iupac Name
5,7-dichloro-2-methyl-2H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4Cl2N4/c1-12-2-3-4(11-12)5(7)10-6(8)9-3/h2H,1H3
Clé InChI
PLFZXMBGZDYSSV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/15314.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/15314.html