Principaux documents
SY3432449454
Synthonix Corporation
2-Chloro-5-methoxypyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.56
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-methoxypyrazine
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c1-9-5-3-7-4(6)2-8-5/h2-3H,1H3
Clé InChI
TXEDKXSWNOQSKG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/14595.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14595.html