Principaux documents
SY3432449364
Synthonix Corporation
3-Boc-8-cyano-3-azabicyclo[3.2.1]octane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 8-cyano-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-7-9-4-5-10(8-15)11(9)6-14/h9-11H,4-5,7-8H2,1-3H3
Clé InChI
YDWLHTXDHGRNQC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14494.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/14494.html