Principaux documents
SY3432449165
Synthonix Corporation
6-Fluoro-3-methyl-1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-fluoro-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6FN3/c1-4-5-2-3-6(8)9-7(5)11-10-4/h2-3H,1H3,(H,9,10,11)
Clé InChI
IZYSSCSXSQEXPY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14260.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/14260.html