Principaux documents
SY3432449133
Synthonix Corporation
Ethyl 6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.57
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 6-bromo-4-chloro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H9BrClNO2/c1-2-17-12(16)9-6-15-10-4-3-7(13)5-8(10)11(9)14/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
YGMLKBFPHVLHGT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14216.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14216.html