Principaux documents
SY3432448596
Synthonix Corporation
3-Cyano-3-methylpyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.62
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-methyl-3-pyrrolidinecarbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2.ClH/c1-6(4-7)2-3-8-5-6;/h8H,2-3,5H2,1H3;1H
Clé InChI
JCZTVYVXESIUGM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13548.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13548.html