Principaux documents
SY3432448353
Synthonix Corporation
2-Boc-6-hydroxy-2-azabicyclo[2.2.2]octane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.3
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 6-hydroxy-2-azabicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-8-4-5-9(13)10(14)6-8/h8-10,14H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
VFFQJOPVEDWZCN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/13234.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/13234.html