Principaux documents
SY3432448211
Synthonix Corporation
6-Benzyl 2-tert-butyl 2,6,9-triazaspiro[4.5]decane-2,6-dicarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.47
Numéro MDL:
Iupac Name
6-benzyl 2-tert-butyl 2,6,9-triazaspiro[4.5]decane-2,6-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C20H29N3O4/c1-19(2,3)27-17(24)22-11-9-20(15-22)14-21-10-12-23(20)18(25)26-13-16-7-5-4-6-8-16/h4-8,21H,9-15H2,1-3H3
Clé InChI
WBVPUSRPXQVDJC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13039.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/13039.html