Principaux documents
SY3432448152
Synthonix Corporation
3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.05
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-amine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c8-4-3-11-5-1-2-10-7(9)6(4)5/h1-3,11H,(H2,9,10)
Clé InChI
CQMSHLQPFKLVMN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/12972.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/12972.html