Principaux documents
SY3432448134
Synthonix Corporation
(R)-2-Fluoromethylpyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.6
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2R)-2-(fluoromethyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10FN.ClH/c6-4-5-2-1-3-7-5;/h5,7H,1-4H2;1H/t5-;/m1./s1
Clé InChI
AUADADXQUIBHDA-NUBCRITNSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/12954.html