Principaux documents
SY3432447740
Synthonix Corporation
2,3-Dimethyl-2H-indazole-6-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3-dimethyl-2H-indazole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-6-8-4-3-7(10(13)14)5-9(8)11-12(6)2/h3-5H,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
LPCBXSICRRCTAU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/12548.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/12548.html