Principaux documents
SY3432447404
Synthonix Corporation
cis-4-(Aminomethyl)cyclohexanol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.66
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(1s,4s)-4-(aminomethyl)cyclohexan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6;/h6-7,9H,1-5,8H2;1H/t6-,7+;
Clé InChI
DWWWGZSFABKRSP-UKMDXRBESA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13284.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/13284.html