Principaux documents
SY3428348316
Synthonix Corporation
Methyl 3-Boc-3-azabicyclo[3.1.1]heptane-6-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
3-(tert-butyl) 6-methyl 3-azabicyclo[3.1.1]heptane-3,6-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-13(2,3)18-12(16)14-6-8-5-9(7-14)10(8)11(15)17-4/h8-10H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
ZKYRFBYZYPHCPA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/11322.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11322.html