Principaux documents
SY3428348200
Synthonix Corporation
Methyl 3,3-dimethylcyclobutane-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.2
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3,3-dimethylcyclobutanecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-8(2)4-6(5-8)7(9)10-3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
CHNSELMPFKJRDN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/10532.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/10532.html