Principaux documents
SY3428347939
Synthonix Corporation
6-Fluoronicotinimidamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.59
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-fluoronicotinimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6FN3.ClH/c7-5-2-1-4(3-10-5)6(8)9;/h1-3H,(H3,8,9);1H
Clé InChI
QDOFLLXAEGTQSR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10578.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/10578.html