Principaux documents
SY3428347925
Synthonix Corporation
3-Ethynyltetrahydrofuran
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-ethynyltetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C6H8O/c1-2-6-3-4-7-5-6/h1,6H,3-5H2
Clé InChI
YHAJZHXJKUOHJZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/11326.html