Principaux documents
SY3428347773
Synthonix Corporation
3,3-Difluoro-1-methylcyclobutanecarboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3,3-difluoro-1-methylcyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H8F2O2/c1-5(4(9)10)2-6(7,8)3-5/h2-3H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
IBUYIDRQPFGVIL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
yellow oil
Product Link
https://synthonix.com/11658.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11658.html