Principaux documents
SY3428347723
Synthonix Corporation
5,5-Difluoropiperidine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5,5-difluoro-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H9F2NO2/c7-6(8)2-1-4(5(10)11)9-3-6/h4,9H,1-3H2,(H,10,11)
Clé InChI
BFZRDTSYFQNDDT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11005.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11005.html