Principaux documents
SY3428347564
Synthonix Corporation
4-(cyclopropanesulfonyl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(cyclopropylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H11NO2S/c10-7-1-3-8(4-2-7)13(11,12)9-5-6-9/h1-4,9H,5-6,10H2
Clé InChI
JRPZKEUELSTMFP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/11050.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11050.html