Key Documents
SY3428347493
Synthonix Corporation
2-Chloro-6-bromo-7-methoxyquinazoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.52
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-chloro-7-methoxyquinazoline
Inchi Code
1S/C9H6BrClN2O/c1-14-8-3-7-5(2-6(8)10)4-12-9(11)13-7/h2-4H,1H3
Clé InChI
DQXKBPJZXVQDEU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10387.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10387.html