Principaux documents
SY3428347357
Synthonix Corporation
3-Bromo-1H-1,2,4-triazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.96
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-bromo-1H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C2H2BrN3/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H,4,5,6)
Clé InChI
HHIZISRHAQPAMY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11031.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11031.html