Principaux documents
SY3428347199
Synthonix Corporation
3-Amino-3-oxetanemethanamine oxalate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(aminomethyl)oxetan-3-amine oxalate
Inchi Code
1S/C4H10N2O.C2H2O4/c5-1-4(6)2-7-3-4;3-1(4)2(5)6/h1-3,5-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
ROZDRMGAUJSRDV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11911.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11911.html