Principaux documents
SY3428347082
Synthonix Corporation
5-Boc-5-Aza-spiro[3.4]octane-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.31
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(tert-butoxycarbonyl)-5-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-12(2,3)18-11(17)14-6-4-5-13(14)7-9(8-13)10(15)16/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,15,16)
Clé InChI
JPRDSXJTSHIDCU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11414.html